Tlačiť
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300637-1G PC300637-5G
APOSPC300637-1GEA 169.84 EUR
APOSPC300637-1G APOSPC300637-5G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Vzorec: C₈H₆BrF₃N₂OS
Mw: 315.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11109537
Číslo CAS: 1227955-26-1