Tlačiť
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300628-1G PC300628-5G
APOSPC300628-1GEA 282.4 EUR
APOSPC300628-1G APOSPC300628-5G
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Mw: 269.219 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21602385
Číslo CAS: 1427460-22-7