Tlačiť
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3'-Fluoro-4-formyldiphenyl ether
PC300613-1G PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA 212.19 EUR
APOSPC300613-1G APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Mw: 216.208 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09026269
Číslo CAS: 939758-29-9