Tlačiť
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 211.9 EUR
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Mw: 216.208 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09026272
Číslo CAS: 936343-96-3