Tlačiť
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300594-1G PC300594-5G
APOSPC300594-1GEA 170.08 EUR
APOSPC300594-1G APOSPC300594-5G
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Mw: 303.664 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756229
Číslo CAS: 1160430-73-8