Tlačiť
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 712.6 EUR
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃NS
Mw: 227.635 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17168287
Číslo CAS: 1378308-91-8