Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300566-1G PC300566-5G
APOSPC300566-1GEA 198.68 EUR
APOSPC300566-1G APOSPC300566-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₄ClF₃N₄O₂
Mw: 386.756 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00793110
Číslo CAS: 478262-11-2