Tlačiť
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethylamine, N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 212.19 EUR
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₉F₃N₂
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11118753
Číslo CAS: 89810-00-4