Tlačiť
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 165.83 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₃BrClF₃N₂
Mw: 299.475 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07021357
Číslo CAS: 900019-65-0