Tlačiť
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300541-1G PC300541-5G PC300541-10G
APOSPC300541-1GEA 167.03 EUR
APOSPC300541-1G APOSPC300541-5G APOSPC300541-10G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₉H₅ClF₃N₃
Mw: 247.604 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215317
Číslo CAS: 318469-19-1