Tlačiť
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300537-1G PC300537-5G PC300537-10G
APOSPC300537-1GEA 211.9 EUR
APOSPC300537-1G APOSPC300537-5G APOSPC300537-10G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₉H₄BrClF₃N₃
Mw: 326.5 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12861968
Číslo CAS: 1183812-46-5