Tlačiť
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300517-100MG PC300517-1G PC300517-250MG
APOSPC300517-100MGEA 0 EUR
APOSPC300517-100MG APOSPC300517-1G APOSPC300517-250MG
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₄F₃NOS
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23183903
Číslo CAS: 13451-80-4