Tlačiť
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 494.29 EUR
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.03 g/mol
Teplota tavenia: 141…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22551931
Číslo CAS: 1263061-60-4