Tlačiť
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 145.8 EUR
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.126 g/mol
Teplota tavenia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08729272
Číslo CAS: 5847-89-2