Tlačiť
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 102.94 EUR
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Teplota tavenia: 100…101 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784302
Číslo CAS: 38470-19-8