Tlačiť
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 137.99 EUR
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄F₂IN
Teplota tavenia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07774190
Číslo CAS: 1542-34-3