Tlačiť
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoro-4-propanoylanisole, 1-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 366.23 EUR
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
Teplota varu: 203…204 °C
Teplota tavenia: 44478 °C
Hustota: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042509
Číslo CAS: 71292-82-5