Tlačiť
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulphonic acid
PC28311-1G PC28311-250MG
APOSPC28311-1GEA 887.28 EUR
APOSPC28311-1G APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Vzorec: C₇H₂F₁₄O₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32011184
Číslo CAS: 749836-20-2
OSN: 3265
ADR: 8,III