Tlačiť
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28290-1G PC28290-250MG PC28290-5G
APOSPC28290-1GEA 834.37 EUR
APOSPC28290-1G APOSPC28290-250MG APOSPC28290-5G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Vzorec: C₈H₅ClF₅N₃O
Mw: 289.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29042511
Číslo CAS: 1823183-73-8