Tlačiť
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 807.93 EUR
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₁F₂NO
Mw: 211.208 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02089573
Číslo CAS: 138716-25-3