Tlačiť
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 781.49 EUR
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃ClF₅NO₂S
Mw: 295.614 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29042616
Číslo CAS: 1823183-18-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III