Tlačiť
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28278-1G PC28278-250MG PC28278-5G
APOSPC28278-1GEA 492.69 EUR
APOSPC28278-1G APOSPC28278-250MG APOSPC28278-5G
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₁₀H₃ClF₆N₂O
Mw: 316.587 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12406877
Číslo CAS: 1823182-59-7