Tlačiť
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 437.01 EUR
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Mw: 264.588 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12406878
Číslo CAS: 1823188-42-6