Tlačiť
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28261-1G PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA 249.15 EUR
APOSPC28261-1G APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₂BrClF₃N₃
Mw: 300.463 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12406873
Číslo CAS: 1823182-57-5