Tlačiť
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28256-1G PC28256-250MG
APOSPC28256-1GEA 655.72 EUR
APOSPC28256-1G APOSPC28256-250MG
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₄
Mw: 246.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27925745
Číslo CAS: 575469-37-3