Tlačiť
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC28251-1G PC28251-250MG
APOSPC28251-1GEA 596.03 EUR
APOSPC28251-1G APOSPC28251-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₄BrF₃O₅
Mw: 353.046 g/mol
Číslo MDL: MFCD31793557
Číslo CAS: 2379918-58-6