Tlačiť
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 191.07 EUR
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₄BrF₃O₄
Mw: 325.036 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31759996
Číslo CAS: 2379918-53-1