Tlačiť
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28245-1G PC28245-250MG
APOSPC28245-1GEA 320.85 EUR
APOSPC28245-1G APOSPC28245-250MG
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄ClF₄N
Mw: 249.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28010392
Číslo CAS: 1065093-19-7