Tlačiť
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2821-10G PC2821-1G PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA 322.05 EUR
APOSPC2821-10G APOSPC2821-1G APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O₃
Mw: 256.566 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972735
Číslo CAS: 914637-23-3