Tlačiť
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC28069-1G PC28069-250MG PC28069-5G
APOSPC28069-1GEA 365.02 EUR
APOSPC28069-1G APOSPC28069-250MG APOSPC28069-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₂ClF₃N₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00505462
Číslo CAS: 40971-95-7