Tlačiť
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluloro-5-methoxybenzyl alcohol, (3-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)anisole
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 340.48 EUR
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.154 g/mol
Teplota tavenia: 27…30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741377
Číslo CAS: 914637-27-7