Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 695.37 EUR
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664909
Číslo CAS: 2244085-31-0
OSN: 3265
ADR: 8 III