Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 695.37 EUR
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664908
Číslo CAS: 2244086-30-2
OSN: 3265
ADR: 8 III