Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 696.35 EUR
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28527820
Číslo CAS: 1783551-07-4
OSN: 3265
ADR: 8,III