Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27926-1G PC27926-250MG
APOSPC27926-1GEA 695.37 EUR
APOSPC27926-1G APOSPC27926-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664906
Číslo CAS: 2244084-02-2
OSN: 3265
ADR: 8 II