Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27922-1G PC27922-250MG
APOSPC27922-1GEA 696.35 EUR
APOSPC27922-1G APOSPC27922-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28738758
Číslo CAS: 1807004-77-8
OSN: 3265
ADR: 8,II