Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27920-1G PC27920-250MG
APOSPC27920-1GEA 695.37 EUR
APOSPC27920-1G APOSPC27920-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₂
Mw: 252.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28738751
Číslo CAS: 1807004-68-7
OSN: 3261
ADR: 8 III