Tlačiť
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-m-anisidine, 3-Amino-5-fluoroanisole
PC2791-1G PC2791-5G PC2791-25G
APOSPC2791-1GEA 56.48 EUR
APOSPC2791-1G APOSPC2791-5G APOSPC2791-25G
3-Fluoro-5-methoxyaniline 98%
3-Fluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077535
Číslo CAS: 2339-58-4