Tlačiť
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 696.35 EUR
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664897
Číslo CAS: 1628524-82-2
OSN: 3265
ADR: 8,III