Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27904-1G PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA 696.35 EUR
APOSPC27904-1G APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664896
Číslo CAS: 2244083-98-3
OSN: 3261
ADR: 8,II