Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 696.35 EUR
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664895
Číslo CAS: 2169407-53-6
OSN: 3265
ADR: 8,III