Tlačiť
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 696.35 EUR
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31664894
Číslo CAS: 2244088-13-7
OSN: 3261
ADR: 8,II