Tlačiť
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC27855-100MG PC27855-1G PC27855-250MG
APOSPC27855-100MGEA 581.61 EUR
APOSPC27855-100MG APOSPC27855-1G APOSPC27855-250MG
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Vzorec: C₂₃H₁₇F₂NO₄
Mw: 409.382 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09026220
Číslo CAS: 678991-01-0