Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2785-1G PC2785-250MG PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA 166.06 EUR
APOSPC2785-1G APOSPC2785-250MG APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094191
Číslo CAS: 502496-35-7