Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094190
Číslo CAS: 502496-34-6