Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 5-Fluoro-2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 4-Fluoro-1-hydrazino-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
PC2712-25G PC2712-50G PC2712-5G
APOSPC2712-25GEA 168.24 EUR
APOSPC2712-25G APOSPC2712-50G APOSPC2712-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆F₄N₂·ClH
Mw: 230.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094163
Číslo CAS: 502496-21-1