Tlačiť
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 727.02 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.138 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862008
Číslo CAS: 481075-37-0