Tlačiť
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2E)-3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid, (E)-3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 66.49 EUR
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₃
Mw: 232.156 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205273
Číslo CAS: 399579-92-1