Tlačiť
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 3-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 282.4 EUR
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458088
Číslo CAS: 914636-53-6