Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC2637-1G PC2637-5G PC2637-25G
APOSPC2637-1GEA 145.8 EUR
APOSPC2637-1G APOSPC2637-5G APOSPC2637-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Mw: 210.581 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458087
Číslo CAS: 89807-43-2
OSN: 1760
ADR: 8 III